Learn More
Acide 1-adamantaneacétique, 98%
Code produit 10696184 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696184 5 g Flacon en verre 5g
10173241 1 g Flacon en verre 1g
10366651 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696184 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331560050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 4942-47-6 | C12H17O2 | 193,27 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4942-47-6
Formule moléculaire C12H17O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.27
Numéro MDL MFCD00074728
Clé InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
CID PubChem 123221
Nom IUPAC 2-(1-adamantyl)acide acétique
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantaneacetic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138°C to 140°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement