Learn More
1-Adamaneacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476496 5 g 5g
11466496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24770.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16269-13-9 | C12H17N | 175.28 g/mol
1-Adamantaneacetonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-adamaneacétonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16269-13-9
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.28
Numéro MDL MFCD00194034
Clé InChI DXQVPXCZIRQITG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantan-1-yl acetonitrile, 1-adamantaneacetonitrile, 1-adamantylacetonitrile, 2-1-adamantyl acetonitrile, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-acetonitrile, 2-adamantanylethanenitrile, pubchem21521, 1-adamantylmethyl cyanide, adamantane-1-acetonitrile
CID PubChem 140052
SMILES N#CCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantaneacetonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Nom IUPAC 2-(adamantan-1-yl)acétonitrile
Poids de la formule 175.28
Pourcentage de pureté 97%