Learn More
Acide 1-adamantanecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Adamantanecarboxylic acid |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 172°C to 176°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Adamantanecarboxylic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.