Learn More
Chlorure dʼacide 1-adamantanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10754081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10754081
Marque: Thermo Scientific Acros 152480050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2094-72-6
Formule moléculaire C11H15ClO
Poids moléculaire (g/mol) 198.69
Numéro MDL MFCD00074724
Clé InChI MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
CID PubChem 98915
Nom IUPAC adamantane-1-chlorure de carbonyle
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 02,15
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 198.69
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride