Learn More
Ester méthylique de l'acide 1-adamantanecarboxylique, TRC
Code produit 30310902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2080001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 711-01-3
Formule moléculaire C12 H18 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12-
SMILES COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Nom IUPAC méthyl adarantane-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Poids de la formule 194.1307