Learn More
Éthanol de 1-adamantane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317346 5 g 5g
11307346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09318.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6240-11-5
Numéro MDL MFCD00074756
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantaneethanol
Point de fusion 73°C to 75°C
Formule moléculaire C12H20O
Quantité 5 g
Beilstein 1855382
Synonyme 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
Clé InChI ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
Nom IUPAC 2-(1-adamantyl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 180.29
CID PubChem 110810
Poids de la formule 180.29
Pourcentage de pureté 98%