Learn More
1-Adamantaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480298 25 g 25g
11460298 1 g 1g
11470298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23831.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166.264 g/mol
1-Adamantanemethanol was used in the synthesis of axially disubstituted silicon(IV) phthalocyanines. It is used as a reagent in the synthesis of adamantane and noradamantane based histone deacetylase (HDAC) inhibitors for the treatment of cancer. It is also used as a reagent in the synthesis of (1-adamantyl)methyl glycidyl ether, a versatile building block for living polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-adamantanéméthanol a été utilisé dans la synthèse de phtalocyanines de silicium(IV) disubstituées axialement. Il est utilisé comme réactif dans la synthèse d’inhibiteurs d’histone désacétylase (HDAC) à base d’adamantane et de noradamantane pour le traitement du cancer. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de l’éther glycidyl (1-adamantyl)méthyl, un bloc de construction polyvalent pour la polymérisation vivante.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Solubilité dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 770-71-8
Formule moléculaire C11H18O
Poids moléculaire (g/mol) 166.264
Numéro MDL MFCD00074751
Clé InChI MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
CID PubChem 64556
Nom IUPAC 1-adamantylméthanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanemethanol
Point de fusion 115°C to 118°C
Quantité 25 g
Beilstein 1853339
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Poids de la formule 166.26
Pourcentage de pureté 98%