Learn More
1-Adamantaneméthanol, TRC
Code produit 30313510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313510 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA20812510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanemethanol
CAS 770-71-8
Formule moléculaire C11H18O
Quantité 10 g
Synonyme Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane
Formule InChI InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2
SMILES OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Nom IUPAC 1-adamantylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 166.26
Poids de la formule 166.1358