Learn More
1-adamantanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459532 10 g 10g
11469532 50 g 50g
11479532 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459532 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10209.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.237 g/mol
1-Adamantanol was used in the preparation of 1,3-adamantanediol. It is used in the manufacture of synthetic adamantane derivatives and adapalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-adamantanol a été utilisé dans la préparation de 1,3-adamantanédiol. Il est utilisé dans la fabrication de dérivés d’adamantane synthétique et d’adapalène.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol et l’éther diéthylique. Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-95-6
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00074729
Clé InChI VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
CID PubChem 64152
Nom IUPAC adamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanol
Point de fusion ∼245°C (sublimation)
Quantité 10 g
Beilstein 1903952
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol ,methanol,and diethyl ether. Partly miscible in water.
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%