Learn More
1-Adamantanol, 99%
Code produit 10485165 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10485165 100 g Flacon en verre 100g
10397660 5 g Flacon en verre 5g
10193250 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10485165 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 768-95-6 | C₁₀H₁₆O | 152,24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-95-6
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00074729
Clé InChI VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
CID PubChem 64152
Nom IUPAC adamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >240.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,methylene,chloride and acetone
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement