Learn More
1-Adamantanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Adamantanol |
| CAS | 768-95-6 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 1-Adamantanol (6CI,7CI,8CI), 1-Adamantyl alcohol, 1-Hydroxyadamantane, NSC 108837, NSC 91633 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2 |
| SMILES | OC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nom IUPAC | adamantan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.2334 |
| Poids de la formule | 152.1201 |