Learn More
1-Bromure d’Adamantyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Adamantyl Bromide |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10- |
| Poids de la formule | 214.0357 |