Learn More
Isocyanate de 1adamantyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10452841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452841 5 g Flacon en verre 5g
10607114 1 g Flacon en verre 1g
10531364 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    93.65€ / 5g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 4411-25-0 | C11H15NO | 177.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4411-25-0
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD00134405
Clé InChI VBHCPGFCIQDXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantyl isocyanate, 1-isocyanato-adamantane, 1-isocyantoadamantane, 1-adamantylisocyanate, adamantanisocyanate, adamantyl isocyanate, pubchem8848, 1-adamantyl-isocyanate, 1-adamantanyl isocyanate, adamantane, 1-isocyanato
CID PubChem 2059995
Nom IUPAC 1-isocyanatoadamantane
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantyl isocyanate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 144.0°C to 146.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre