Learn More
1-Isocyanate d'adamantyle, TRC
Code produit 30324171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324171 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA22023325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantyl Isocyanate
CAS 4411-25-0
Formule moléculaire C11H15NO
Quantité 25 mg
Synonyme 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nom IUPAC 1-isocyanatoadamantane
Poids moléculaire (g/mol) 177.24
Poids de la formule 177.1154