Learn More
1-Isocyanate d'adamantyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Adamantyl Isocyanate |
| CAS | 4411-25-0 |
| Formule moléculaire | C11H15NO |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2 |
| SMILES | O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nom IUPAC | 1-isocyanatoadamantane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.24 |
| Poids de la formule | 177.1154 |