Learn More
Bromure de 1-adamantylzinc, 0,5 M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485355 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15485355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58408.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 1-adamantylzinc est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Sto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312624-15-0
Densité 0.97
Formule moléculaire C10H15BrZn
Numéro MDL MFCD00671988
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 1-adamantylzinc bromide, 1-adamantylzinc bromide solution, adamantan-1-yl bromo zinc, 1-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, bromo 3r,5s,7s-adamantan-1-yl zinc, 1-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI PTWVHBHYYPLVCD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C2CC3CC1C[C-](C2)C3.[Zn+]Br
Nom IUPAC adamantan-1-ide ; bromozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 280.514
CID PubChem 5141693
Poids de la formule 280.51