Learn More
Sel de sodium de 1-allyl-3,7-diméthyl-8-p-sulfophénylxanthine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine, Sodium Salt |
| CAS | 149981-25-9 |
| Formule moléculaire | C16 H15 N4 O5 S . Na |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 1-Allyl-3,7-Dimethyl-8-P-Sulfophenylxanthine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16N4O5S.Na/c1-4-9-20-15(21)12-14(19(3)16(20)22)17-13(18(12)2)10-5-7-11(8-6-10)26(23,24)25;/h4-8H,1,9H2,2-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN1C(=O)N(CC=C)C(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])n2C |
| Nom IUPAC | sodio;4-(3,7-dimetil-2,6-dioxo-1-prop-2-enilpurin-8-il)bencenosulfonato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 398.37 |
| Poids de la formule | 398.0661 |