Learn More
Bromure d‘1-allyl-3-méthylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465858
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465858 5 g 5g
15475858 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59513.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31410-07-8 | C7H11BrN2 | 203.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31410-07-8
Formule moléculaire C7H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 203.08
Numéro MDL MFCD08277003
Clé InChI KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-allyl-3-methylimidazolium bromide, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide, ksc221i2h, 3-methyl-1-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide
CID PubChem 11229454
SMILES [Br-].C[N+]1=CN(CC=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 3-methyl-1-(prop-2-en-1-yl)-1H-imidazol-3-ium bromide
Poids de la formule 203.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide