Learn More
1allylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387516
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387516 10 g 10g
11397516 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11053.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31410-01-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
1-Allylimidazole, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L1-‘allylimidazole est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31410-01-2
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00037894
Clé InChI XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
CID PubChem 35794
Nom IUPAC 1-(prop-2-en-1-yl)-1H-imidazole
SMILES C=CCN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Allylimidazole
Point d’ébullition 212°C to 213°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 605953
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%