Learn More
1allylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10516591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10516591 25 g Flacon en verre 25g
10132971 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10516591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335170250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31410-01-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31410-01-2
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00037894
Clé InChI XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
CID PubChem 35794
Nom IUPAC 1-prop-2-énylimidazole
SMILES C=CCN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Allylimidazole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 212.0°C to 213.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide visqueux à 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Allylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.