Learn More
1-Allylpipérazine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318676 25 g 25g
11308676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19391.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13961-36-9 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13961-36-9
Formule moléculaire C7H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 126.203
Numéro MDL MFCD00167970
Clé InChI ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
CID PubChem 806422
Nom IUPAC 1-prop-2-énylpipérazine
SMILES C=CCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Allylpiperazine
Densité 0.902
Point d’ébullition 180°C to 182°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.483
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 507447
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté ≥98%