Learn More
Acide 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10705361 10 g Flacon en verre 10g
10487660 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103470100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-52-8
Numéro MDL MFCD00001381
Clé InChI NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
CID PubChem 2901
ChEBI CHEBI:40547
Nom IUPAC acide 1-aminocyclopentane-1-carboxylique
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H11NO2
Formule linéaire H2NC5H8CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 14, I, 526
Merck Index 15, 2727
Poids moléculaire (g/mol) 129.159
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.