Learn More
Acide 1-amino-1-cyclopentanecarboxylique, TRC
Code produit 30324288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324288 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA603540100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 52-52-8
Formule moléculaire C6 H11 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
SMILES NC1(CCCC1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1-aminocyclopentane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Poids de la formule 129.079