Learn More
Acide 1-amino-1-cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406739 1 g 1g
15416739 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65118.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agoniste des récepteurs du glutamate de NMDA sur le site de la glycine
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is an intermediate in the conversion of methionine to ethylene during the ripening in apples. It also plays an important role in the biosynthesis of the plant hormone ethylene.1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is shown to block convulsions and death produced by NMDA exposure, significantly reducing seizure induction and cell death of NMDA-treated hippocampal neurons. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is produced endogenously in the tomato and other higher plants as a product of the action of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase in the biosynthesis of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique est un intermédiaire dans la conversion de la méthionine en éthylène pendant le mûrissement des pommes. Il joue également un rôle important dans la biosynthèse de l’hormone végétale éthylène. L’acide .1-aminocyclopropane-1-carboxylique (ACC) bloque les convulsions et la mort liées à l’exposition aux NMDA, réduisant de façon significative le déclenchement de convulsions et la mort cellulaire des neurones de l’hippocampe traités par NMDA. L’acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique est produit de façon endogène dans la tomate et d’autres plantes supérieures en tant que produit de l’action de l’ACC synthase dans la biosynthèse de l’éthylène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22059-21-8
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00009944
Clé InChI PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
CID PubChem 535
ChEBI CHEBI:18053
Nom IUPAC 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 229°C to 231°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 2076413
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline