Learn More
Acide 1-amino-1-cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is an intermediate in the conversion of methionine to ethylene during the ripening in apples. It also plays an important role in the biosynthesis of the plant hormone ethylene.1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is shown to block convulsions and death produced by NMDA exposure, significantly reducing seizure induction and cell death of NMDA-treated hippocampal neurons. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is produced endogenously in the tomato and other higher plants as a product of the action of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase in the biosynthesis of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique est un intermédiaire dans la conversion de la méthionine en éthylène pendant le mûrissement des pommes. Il joue également un rôle important dans la biosynthèse de l’hormone végétale éthylène. L’acide .1-aminocyclopropane-1-carboxylique (ACC) bloque les convulsions et la mort liées à l’exposition aux NMDA, réduisant de façon significative le déclenchement de convulsions et la mort cellulaire des neurones de l’hippocampe traités par NMDA. L’acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique est produit de façon endogène dans la tomate et d’autres plantes supérieures en tant que produit de l’action de l’ACC synthase dans la biosynthèse de l’éthylène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid |
| Point de fusion | 229°C to 231°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 2076413 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 101.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre cristalline |