Learn More
Acide 1-amino-1-cyclopropanecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617304 1 g Flacon en verre 1g
10410921 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301420010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22059-21-8 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22059-21-8
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00009944
Clé InChI PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
CID PubChem 535
ChEBI CHEBI:18053
Nom IUPAC acide1-aminocyclopropane-1-carboxylique
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 257°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC3H4CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre et granulés