Learn More
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundécane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476309 100 mg 100mg
15466309 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64308.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134179-38-7 | Molecular Formula: C8H18N4O3 | Molecular Weight: 218.257 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134179-38-7
Formule moléculaire C8H18N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 218.257
Numéro MDL MFCD00269874
Clé InChI FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, azido-peg3-amine, 11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethanamine, 1-2-2-aminoethoxy ethoxy-2-2-azidoethoxy ethane, 11-azido-3 6 9-trioxaundecan-1-amine, ethanamine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
CID PubChem 2735280
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2-azidoéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthanamine
SMILES C(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Couleur Marron à jaune
Formule linéaire N3CH2CH2(OCH2CH2)3NH2
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 218.26
Forme physique Liquide visqueux