Learn More
1-Amino-2-méthylindoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-2-methylindoline |
| CAS | 31529-46-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 H12 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, Indoline, 1-amino-2-methyl- (6CI,8CI), 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine, 1-Amino-2-methylindoline, N-Amino-2-methylindoline, (2RS)-2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12N2/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10/h2-5,7H,6,10H2,1H3 |
| SMILES | CC1Cc2ccccc2N1N |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-2,3-dihydroindol-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Afficher plus |