Learn More
Chlorhydrate de 1-amino-2-naphthol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11455957
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455957 25 g 25g
11435957 1 g 1g
11445957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24492.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1198-27-2
Formule moléculaire C10H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 195.646
Numéro MDL MFCD00012561
Clé InChI DEKREBCFNLUULC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-2-naphthol hydrochloride, 1-aminonaphthalen-2-ol hydrochloride, 1-amino-2-naphthol hcl, unii-xm2lzu54ow, 2-naphthalenol, 1-amino-, hydrochloride 1:1, 2-naphthalenol, 1-amino-, hydrochloride, xm2lzu54ow, 1-aminonaphthalen-2-ol, chloride, timtec-bb sbb000347, acmc-209a4b
CID PubChem 518469
Nom IUPAC 1-aminonaphthalen-2-ol;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-2-naphthol hydrochloride
Point de fusion ∼276°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3699817
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 195.65
Pourcentage de pureté 97%