Learn More
Chlorhydrate de 1-amino-2-naphtol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride |
| CAS | 1198-27-2 |
| Formule moléculaire | C10H9NO . HCl |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.64 |
| Poids de la formule | 195.0451 |