Learn More
(+/-)-1-Amino-2-propanol, 94 %, reste 2-amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358246 2500 g 2.50kg
11338246 250 g 250g
11348246 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15343.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Amino-2-propanol is used to study the effect of temperature and water content on the molecular structure and hydrogen bonding of amino-2-propanol, which has been examined by Fourier transform near-infrared (FT-NIR) spectroscopy. Also used in used in the synthesis of protein kinase CK2 inhibitors used in the treatment of neoplasia and other infective diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique, conserver à l’écart de l’air et de l’eau/humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-96-6
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00008139
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
CID PubChem 4
ChEBI CHEBI:19030
Nom IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Amino-2-propanol
Densité 0.959
Point d’ébullition 160°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste 2-amino-1-propanol
Indice de réfraction 1.448
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 605275
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 94%