Learn More
1-Amino--(-méthoxyphénoxy)propan--ol,3-(4-méthoxyphénoxy)propan-2-ol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95+% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2NH2 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 197.23 |
| Pourcentage de pureté | 95% |