Learn More
1-Amino-3-(4-méthoxyphénoxy)propan-2-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| CAS | 5002-93-7 |
| Formule moléculaire | C10 H15 N O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propanol, 3-Amino-1-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,12H,6-7,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(OCC(O)CN)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-amino-3-(4-méthoxyphénoxy)propan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.231 |
| Poids de la formule | 197.105 |