Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpipérazine, 97%
Code produit 15490998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490998 1 g 1g
15411008 250 mg 250mg
15401008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54831.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 61379-64-4 | C9H19N3 | 169,272 g/mol
La 1-Amino-4-cyclopentyllipérazine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits biochimiques et les champs de colorant.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La 1-amino-4-cyclopentylpipérazine est une importante matière première et un intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61379-64-4
Formule moléculaire C9H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 169.272
Numéro MDL MFCD00190598
Clé InChI QYHRIASMJNLWHJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1512485
Nom IUPAC 4-cyclopentylpiperazin-1-amine
SMILES C1CCC(C1)N2CCN(CC2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Quantité 1 g
Synonyme 1-amino-4-cyclopentylpiperazine, 1-amino-4-cyclopentyl piperazine, 4-cyclopentyl-1-piperazinamine, pubchem8581, 4-cyclopentylpiperazinylamine, 1-piperazinamine,4-cyclopentyl, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl, 4-cyclopentyl-piperazin-1-ylamine, 1-n-cyclopentyl piperazine-4-amine, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl-9ci
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 169.27
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement