Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine |
| CAS | 61379-64-4 |
| Formule moléculaire | C9 H19 N3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2 |
| SMILES | NN1CCN(CC1)C2CCCC2 |
| Nom IUPAC | 4-cyclopentylpiperazin-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.27 |
| Poids de la formule | 169.1579 |