Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpipérazine, TRC
Code produit 30314177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314177 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314177 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60354810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
CAS 61379-64-4
Formule moléculaire C9 H19 N3
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2
SMILES NN1CCN(CC1)C2CCCC2
Nom IUPAC 4-cyclopentylpipérazine-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 169.27
Poids de la formule 169.1579