Learn More
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445827 25 g 25g
11435827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24388.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 116-85-8 | C14H9NO3 | 239.23 g/mol
The use of the inclusion complex of 1-amino-4-hydroxyanthraquinone (AHA) in the internal cavity of β-cyclodextrin confers increased sensitivity, selectivity and detection limit, and allows the determination of 10-70 ng ml-1 beryllium, compared to 60-500 ng ml-1 in the absence of the cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’utilisation du complexe d’inclusion de 1-amino-4-hydroxyanthraquinone (AHA) dans la cavité interne de β ;-cyclodextrine confère une sensibilité accrue, une sélectivité accrue et une limite de détection, et permet la détermination de 10-70 ng ml-1 béryllium, par rapport à 60-500 ng ml-1 en l’absence de cyclodextrine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétone, le benzène.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-85-8
Formule moléculaire C14H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 239.23
Numéro MDL MFCD00001223
Clé InChI AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
CID PubChem 8323
Nom IUPAC *1-amino-4-hydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Point de fusion 207°C to 209°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,acetone,benzene.
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 96%