Learn More
1-Amino-4-méthylpipérazine (> 90%), TRC
Code produit 30322424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61343525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-4-methylpiperazine
CAS 6928-85-4
Formule moléculaire C5H13N3
Quantité 25 g
Synonyme 4-Methyl-1-piperazinamine, (4-Methylpiperazin-1-yl)amine, 1-Methyl-4-aminopiperazine, 4-Amino-1-methylpiperazine, 4-Methyl-1-aminopiperazine, N-Amino-N'-methylpiperazineN1-Methyl-N4-aminopiperazine, NSC 80649
Formule InChI InChI=1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCN(N)CC1
Nom IUPAC 4-méthylpirézine-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Poids de la formule 115.1109