Learn More
1-Amino-4-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369645
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369645 25 g 25g
11379645 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19108.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6928-85-4
Formule moléculaire C5H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00006154
Clé InChI RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
CID PubChem 81349
Nom IUPAC 4-méthylpipérazine-1-amine
SMILES CN1CCN(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-4-methylpiperazine
Densité 0.96
Point d’ébullition 172°C to 175°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 103334
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 98%