Learn More
1-Amino-4-méthylpipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430521 25 g Flacon en verre 25g
10379430 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 251390250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6928-85-4
Formule moléculaire C5H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00006154
Clé InChI RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
CID PubChem 81349
Nom IUPAC 4-méthylpipérazine-1-amine
SMILES CN1CCN(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-4-methylpiperazine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 172.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4835 to 1.4855
Quantité 25 g
Beilstein 23, 376
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solution visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Amino-4-methylpiperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.