Learn More
Chlorhydrate de 1-amino hydantoïne, TRC
Code produit 30314407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6110905G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS 2827-56-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C3 H5 N3 O2 . Cl H
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-Imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride (9CI), Hydantoin, 1-amino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2,4-imidazolidinedione monohydrochloride, 1-Aminohydantoin hydrochloride, 1-Aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
SMILES Cl.NN1CC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-aminoimidazolidine-2,4-dione ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 151.55
Poids de la formule 151.0149
Pourcentage de pureté >95