Learn More
1-aminoanthraquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499947
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11499947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499947 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22901.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 82-45-1 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Aminoanthraquinone
CAS 82-45-1
Point de fusion 252°C to 255°C
Formule moléculaire C14H9NO2
Numéro MDL MFCD00001213
Quantité 100 g
Beilstein 396360
Merck Index 14,417
Synonyme 1-aminoanthraquinone, diazo fast red al, anthraquinone, 1-amino, 1-amino anthraquinone, 1-aminoanthrachinon, 1-amino-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-amino, alpha-aminoanthraquinone, 1-amino-9,10-anthraquinone, 1-amino-9,10-anthracenedione
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
Clé InChI KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Nom IUPAC 1-aminoanthracène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 223.231
CID PubChem 6710
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Aminoanthraquinone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminoanthraquinone