Learn More
1-aminobenzotriazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455799
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455799 1 g 1g
15475799 250 mg 250mg
15465799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63610.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibiteur irréversible du cytochrome P450 et de la peroxydase de chlorure
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-aminobenzotriazole est utilisé comme inhibiteur irréversible du cytochrome P450 et de la peroxydase de chlorure, un inhibiteur du métabolisme des médicaments oxydants dans les études biochimiques de pharmacologie et de toxicologie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le DMSO, l’éthanol ou l’eau
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1614-12-6
Formule moléculaire C6H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 134.142
Numéro MDL MFCD00132902
Clé InChI JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
CID PubChem 1367
Nom IUPAC benzotriazol-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminobenzotriazole
Point de fusion 81°C to 85°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 1 g
Beilstein 607843
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Aminobenzotriazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole