Learn More
1-aminobenzotriazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475799 250 mg 250mg
15455799 1 g 1g
15465799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63610.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur irréversible du cytochrome P450 et de la peroxydase de chlorure
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-aminobenzotriazole est utilisé comme inhibiteur irréversible du cytochrome P450 et de la peroxydase de chlorure, un inhibiteur du métabolisme des médicaments oxydants dans les études biochimiques de pharmacologie et de toxicologie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le DMSO, l’éthanol ou l’eau
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1614-12-6
Formule moléculaire C6H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 134.142
Numéro MDL MFCD00132902
Clé InChI JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
CID PubChem 1367
Nom IUPAC benzotriazol-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminobenzotriazole
Point de fusion 81°C to 85°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 607843
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Aminobenzotriazole
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.