Learn More
1-aminobenzotriazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215591 250 mg Flacon en verre 250mg
10205591 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348642500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1614-12-6 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1614-12-6
Formule moléculaire C6H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Numéro MDL MFCD00132902
Clé InChI JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
CID PubChem 1367
Nom IUPAC benzotriazol-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminobenzotriazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81°C to 85°C
Couleur Beige à jaune ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride,,soluble in actic acid
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Aminobenzotriazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.