Learn More
1-Aminobenzotriazole, TRC
Code produit 30328090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328090 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328090 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA59367050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminobenzotriazole
CAS 1614-12-6
Formule moléculaire C6H6N4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
SMILES Nn1nnc2ccccc12
Nom IUPAC benzotriazol-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Poids de la formule 134.0592