Learn More
Acide1-aminocyclohéxanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478980
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478980 25 g 25g
11468980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11853.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2756-85-6
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00001487
Clé InChI WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
CID PubChem 1366
ChEBI CHEBI:86534
Nom IUPAC acide1-aminocyclohéxane-1-carboxylique
SMILES NC1(CCCCC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 2355692
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%