Learn More
Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid |
| Point de fusion | ∼320°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 636626 |
| Merck Index | 14,2734 |
| Poids de la formule | 129.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
Sécurité et traitement
- 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid