Learn More
1-Aminocyclopropane-1-Acide carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 101.0477 |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |