Learn More
1-Chlorhydrate d’aminohydantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966251 25 g Flacon en verre 25g
11956251 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442050250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2827-56-7 | C3H5N3O2·ClH | 151.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2827-56-7
Formule moléculaire C3H5N3O2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 151.55
Clé InChI WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride
CID PubChem 12472963
Nom IUPAC 1-aminoimidazolidine-2,4-dione ; chlorhydrate
SMILES C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminohydantoin hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 201.0°C to 205.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 151.55
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline